Tisk…
2,2-Dimethyl-1-propanol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Neopentyl alcohol
128250100 128250500 128252500
ACRO128250100EA 1010 CZK
ACRO128250100 ACRO128250500 ACRO128252500
2,2-Dimethyl-1-propanol 99%
2,2-Dimethyl-1-propanol
Vzorec: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Bod varu: 113…114 °C (760 mmHg)
Bod tání: 52…53 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004682
CAS číslo: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06546
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Waxy crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %