Tisk…
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
408069-1L 408069-250ML
SIAL408069-1LEA 3840 CZK
SIAL408069-1L SIAL408069-250ML
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,9038 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044771
CAS číslo: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4