3-Metoxy-3-methyl-1-butanol for synthesis
Dodavatel: Merck
8.14337.0100
8.14337.0500
8.14337.9025
8.14337.0100EA
0
CZK
8.14337.0100
8.14337.0500
8.14337.9025
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol for synthesis
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol
Vzorec:
C₆H₁₄O₂ Bod varu: 174 °C (1013 hPa) Bod tání: –50 °C Hustota: 0,9038 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044771 CAS číslo: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 |