Tisk…
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
259752500 259750010
ACRO259752500EA 931 CZK
ACRO259752500 ACRO259750010
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol 99%
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Bod varu: 174 °C (760 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,926 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044771
CAS číslo: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %