terc-Butylmethylether ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
22105.295EA
2970
CZK
22105.295
22105.320
terc-Butylmethylether ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
terc-Butylmethylether
Vzorec:
(CH₃)₃COCH₃ MW: 88.15 Bod varu: 55.2 °C (1013 hPa) Bod tání: –108.6 °C Hustota: 0.7405 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: −28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS číslo: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3 II Merck Index: 13,06059 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.001 meq/g |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Peroxides | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Transmittance (254 nm) | Min. 60 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 80 % |