terc-Butylmethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
22104.292EA
899
CZK
22104.292
22104.320
terc-Butylmethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
terc-Butylmethylether
Vzorec:
(CH₃)₃COCH₃ Bod varu: 55,2 °C (1013 hPa) Bod tání: –108,6 °C Hustota: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS číslo: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
Water | Max. 1 % |