terc-Butylmethylether ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L14030.AP
L14030.AU
L14030.0F
AB171832.2500
L14030.APEA
920
CZK
L14030.AP
L14030.AU
L14030.0F
ABCRAB171832.2500
terc-Butylmethylether ≥99%
terc-Butylmethylether
Purity: 99%
CAS No.: 1634-04-4
Molecular Formula: (CH3)3COCH3
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3690
Odour: Mild
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1730942
Merck Reference: 14,6032
UN No.: 2350
MDL No.: MFCD00008812
Vzorec:
(CH₃)₃COCH₃ Bod varu: 55…56 °C Bod tání: –109 °C Hustota: 0,742 Bod vzplanutí: –25 °C (–13 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS číslo: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2350 ADR: 3,II Merck Index: 14,6032 |