Tisk…
terc-Butylmethylether 99.9%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
378720010 378720025 378720100
ACRO378720010EA 1440 CZK
ACRO378720010 ACRO378720025 ACRO378720100
terc-Butylmethylether 99.9%, extra_pure
terc-Butylmethylether
Vzorec: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15
Bod varu: 54…56 °C (760 mmHg)
Bod tání: –110 °C
Hustota: 0.7404 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008812
CAS číslo: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤1 mg/100 ml
Impurity ≤0.05 % TBA content
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2