Tisk…
terc-Butylmethylether, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
375221000 375220010
375221000.EA 1160 CZK
375221000. 375220010.
terc-Butylmethylether, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
terc-Butylmethylether
Vzorec: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15
Bod varu: 54…56 °C (760 mmHg)
Bod tání: –110 °C
Hustota: 0.7404 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008812
CAS číslo: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)