Tisk…
terc-Butylmethylether 99%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
177040010 177040025 177042500 177040250 177040100
ACRO177040010EA 1360 CZK
ACRO177040010 ACRO177040025 ACRO177042500 ACRO177040250 ACRO177040100
terc-Butylmethylether 99%, pure
terc-Butylmethylether
Vzorec: (CH₃)₃COCH₃
Bod varu: 54…56 °C (760 mmHg)
Bod tání: –110 °C
Hustota: 0,7404 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008812
CAS číslo: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=291a4fcacd235712620d5cf8491651995570d363&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %