2-Ethylhexyl nitrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
293784-1L
293784-2.5L
SIAL293784-1LEA
2380
CZK
SIAL293784-1L
SIAL293784-2.5L
2-Ethylhexyl nitrate, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl nitrate
Vzorec:
C₈H₁₇NO₃ |
CAS číslo:
27247-96-7 EINECS: 248-363-6 UN: 3139 ADR: 5.1,II |