Tisk…
Diisobutylamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L15495.AE L15495.AP L15495.AU
L15495.AEEA 951 CZK
L15495.AE L15495.AP L15495.AU
Diisobutylamine 99%
Diisobutylamine
Purity: 99% CAS No.: 110-96-3 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4090 Melting Point: -77° Boiling Point: 137-139° Beilstein Reference: 1209251 UN No.: 2361 MDL No.: MFCD00008930
Vzorec: C₈H₁₉N
Bod varu: 137…139 °C
Bod tání: –77 °C
Hustota: 0,744
Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008930
CAS číslo: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
UN: 2361
ADR: 3,III