Tisk…
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
271960010 271962500 271960025
ACRO271960010EA 4490 CZK
ACRO271960010 ACRO271962500 ACRO271960025
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Bis(2-ethylhexyl)amine
Vzorec: C₁₆H₃₅N
MW: 241.46
Bod varu: 281.1
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009489
CAS číslo: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN: 2735
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %