Tisk…
2-Amino-2-methylpropanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9199-100ML A9199-250ML A9199-500ML
SIALA9199-100MLEA 3090 CZK
SIALA9199-100ML SIALA9199-250ML SIALA9199-500ML
2-Amino-2-methylpropanol, Sigma-Aldrich®
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Vzorec: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89,14 g/mol
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18…26 °C
Hustota: 0,667 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008051
CAS číslo: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448