Tisk…
2-Amino-2-methylpropanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
08578-100ML 08578-500ML 08578-50ML
SIAL08578-100MLEA 9620 CZK
SIAL08578-100ML SIAL08578-500ML SIAL08578-50ML
2-Amino-2-methylpropanol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methylpropanol
Vzorec: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18…26 °C
Hustota: 0,667 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008051
CAS číslo: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448