Tisk…
2-Amino-2-methylpropanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
104060010 104065000 104060050
ACRO104060010EA 2690 CZK
ACRO104060010 ACRO104065000 ACRO104060050
2-Amino-2-methylpropanol 99%
2-Amino-2-methylpropanol
Vzorec: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…32 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008051
CAS číslo: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.8 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Suitability (in liquid scint. counting) Passes test