Tisk…
terc-Butylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminoisobutane
M-Clarity™ quality level = MQ300
B89205-100ML B89205-1L B89205-2.5L B89205-500ML B89205-5ML
SIALB89205-100MLEA 907 CZK
SIALB89205-100ML SIALB89205-1L SIALB89205-2.5L SIALB89205-500ML SIALB89205-5ML
terc-Butylamin, Sigma-Aldrich®
terc-Butylamin
Vzorec: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Bod varu: 44,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –72 °C
Hustota: 0,6965 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008050
CAS číslo: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01544