Tisk…
terc-Butylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminoisobutane
M-Clarity™ quality level = MQ200
391433-100ML 391433-1L
SIAL391433-100MLEA 2100 CZK
SIAL391433-100ML SIAL391433-1L
terc-Butylamin, Sigma-Aldrich®
terc-Butylamin
Vzorec: C₄H₁₁N
MW: 73.14
Bod varu: 44.4
Bod tání: –72 °C
Hustota: 0.6965 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008050
CAS číslo: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2734
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01544