Tisk…
Isopentylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W321907-100G W321907-1KG W321907-4KG W321907-SAMPLE
SIALW321907-100GEA 1020 CZK
SIALW321907-100G SIALW321907-1KG SIALW321907-4KG SIALW321907-SAMPLE
Isopentylamine, Sigma-Aldrich®
Isopentylamine
Vzorec: C₅H₁₃N
Bod varu: 97 °C (1013 hPa)
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008203
CAS číslo: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05128