Izobutylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
I14150-100ML
I14150-1L
I14150-500ML
I14150-5ML
SIALI14150-100MLEA
1170
CZK
SIALI14150-100ML
SIALI14150-1L
SIALI14150-500ML
SIALI14150-5ML
Izobutylamin, Sigma-Aldrich®
Izobutylamin
Vzorec:
C₄H₁₁N Bod varu: 66 °C (1013 hPa) Bod tání: –85 °C Hustota: 0,7344 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –9 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008146 CAS číslo: 78-81-9 EINECS: 201-145-4 UN: 1214 ADR: 3,II Merck Index: 13,05149 |