Tisk…
2-Ethylhexylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Ethyl-1-hexylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
E29508-100ML E29508-1L
SIALE29508-100MLEA 720 CZK
SIALE29508-100ML SIALE29508-1L
2-Ethylhexylamin, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Bod varu: 169,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,7882 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008148
CAS číslo: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III