Tisk…
2-Ethylhexylamin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Ethyl-1-hexylamine
A10372.0F A10372.AE
A10372.0FEA 5630 CZK
A10372.0F A10372.AE
2-Ethylhexylamin 98%
2-Ethylhexylamin
Purity: 98% CAS No.: 104-75-6 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4300 Odour: Amine-like Melting Point: -76° Boiling Point: 169° Beilstein Reference: 1209249 UN No.: 2276 MDL No.: MFCD00008148
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129.25
Bod varu: 169 °C
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0.7882
Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008148
CAS číslo: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3 III