Tisk…
2-Ethylhexylamin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Ethyl-1-hexylamine
271660010 271662500 271660025 271661000
ACRO271660010EA 2970 CZK
ACRO271660010 ACRO271662500 ACRO271660025 ACRO271661000
2-Ethylhexylamin 99%
2-Ethylhexylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Bod varu: 169 °C (760 mmHg)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,78 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008148
CAS číslo: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA