Tisk…
Isopropyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
476013-25ML 476013-5ML
SIAL476013-25MLEA 4870 CZK
SIAL476013-25ML SIAL476013-5ML
Isopropyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl isothiocyanate
Vzorec: C₄H₇NS
Bod varu: 136…137 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9475 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00037830
CAS číslo: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1993
ADR: 3,III