Tisk…
Isopropyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11641.06 A11641.14 A11641.0025
A11641.06EA 1270 CZK
A11641.06 A11641.14 ABCRA11641.0025
Isopropyl isothiocyanate ≥97%
Isopropyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 2253-73-8 Molecular Formula: (CH3)2CHNCS Formula Weight: 101.17 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4930 Odour: Pungent Boiling Point: 137-138° Beilstein Reference: 1739163 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00037830
Vzorec: C₄H₇NS
Bod varu: 137…138 °C
Hustota: 0,948
Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037830
CAS číslo: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1993
ADR: 3,III