tert-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
251852-25G
251852-5G
SIAL251852-25GEA
6260
CZK
SIAL251852-25G
SIAL251852-5G
tert-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl isothiocyanate
Vzorec:
C₅H₉NS Bod varu: 140…143 °C (1013 hPa) Hustota: 0,9187 g/cm³ (10 °C) |
MDL Number:
MFCD00004816 CAS číslo: 590-42-1 EINECS: 209-682-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |