tert-Butyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L02668.06
L02668.14
L02668.06EA
2010
CZK
L02668.06
L02668.14
tert-Butyl isothiocyanate ≥97%
tert-Butyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 590-42-1
Molecular Formula: (CH3)3CNCS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Pungent
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 141-145°
Beilstein Reference: 1361854
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004816
Vzorec:
C₅H₉NS MW: 115.2 Bod varu: 141…145 °C Bod tání: 10…12 °C Hustota: 0.9187 Bod vzplanutí: 38 °C (100 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004816 CAS číslo: 590-42-1 EINECS: 209-682-6 UN: 2929 ADR: 6.1 II |