Tisk…
Isobutyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18932.06 A18932.14
A18932.06EA 1210 CZK
A18932.06 A18932.14
Isobutyl isothiocyanate ≥97%
Isobutyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 591-82-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NCS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4980 Odour: Pungent Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 1740371 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00022062
Vzorec: C₅H₉NS
Bod varu: 160…162 °C
Hustota: 0,940
Bod vzplanutí: 24 °C (75 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022062
CAS číslo: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 2924
ADR: 3,III