Tisk…

2-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide

M-Clarity™ quality level = MQ100

245798-100G 245798-25G
SIAL245798-100GEA 9450 CZK
SIAL245798-100G SIAL245798-25G
2-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
2-Iodo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉I
MW: 184.02
Bod varu: 99
Bod tání: –78 °C
Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 22
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001068
CAS číslo: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
UN: 2391
ADR: 3 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR