Tisk…

3,3-Dimethylglutaric acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid

D4379-100G D4379-250G D4379-25G
SIALD4379-100GEA 7510 CZK
SIALD4379-100G SIALD4379-250G SIALD4379-25G
3,3-Dimethylglutaric acid, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylglutaric acid
Vzorec: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Bod varu: 290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98…101 °C
Hustota: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002716
CAS číslo: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR