Tisk…
3,3-Dimethylglutaric acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
116240250 116241000 116245000
ACRO116240250EA 1900 CZK
ACRO116240250 ACRO116241000 ACRO116245000
3,3-Dimethylglutaric acid 98%
3,3-Dimethylglutaric acid
Vzorec: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Bod varu: 290 °C (760 mmHg)
Bod tání: 98…102 °C
Hustota: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002716
CAS číslo: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test