Tisk…
2,2-Dimethylsuccinic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24394.06 B24394.14
B24394.06EA 1480 CZK
B24394.06 B24394.14
2,2-Dimethylsuccinic acid ≥99%
2,2-Dimethylsuccinic acid
Purity: 99% CAS No.: 597-43-3 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 1764476
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…142 °C
Hustota: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004196
CAS číslo: 597-43-3
EINECS: 209-899-6