Tisk…

4-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ300

W346306-10KG-K W346306-1KG-K W346306-250G-K
SIALW346306-10KG-KEA 0 CZK
SIALW346306-10KG-K SIALW346306-1KG-K SIALW346306-250G-K
4-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
4-Methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,9192 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002803
CAS číslo: 646-07-1
EINECS: 211-464-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR