Tisk…
4-Methylvaleric acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
255510050 255510250
ACRO255510050EA 949 CZK
ACRO255510050 ACRO255510250
4-Methylvaleric acid 99%
4-Methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16
Bod varu: 200
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0.922 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002803
CAS číslo: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
UN: 2922
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %