Tisk…

Kyselina izovalerová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ300

W310204-10KG W310204-1KG W310204-20KG W310204-5KG W310204-SAMPLE
SIALW310204-10KGEA 9230 CZK
SIALW310204-10KG SIALW310204-1KG SIALW310204-20KG SIALW310204-5KG SIALW310204-SAMPLE
Kyselina izovalerová, Sigma-Aldrich®
Kyselina izovalerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Bod varu: 177 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002726
CAS číslo: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05251

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR