Tisk…
Kyselina izovalerová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
129542-100ML 129542-500ML
SIAL129542-100MLEA 1290 CZK
SIAL129542-100ML SIAL129542-500ML
Kyselina izovalerová, Sigma-Aldrich®
Kyselina izovalerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 177
Bod tání: –33 °C
Hustota: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 74
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002726
CAS číslo: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,05251