Kyselina izovalerová ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
A18642.AK
A18642.AU
A18642.AKEA
1020
CZK
A18642.AK
A18642.AU
Kyselina izovalerová ≥98%
Kyselina izovalerová
Purity: 98%
CAS No.: 503-74-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2H
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Rancid
pH: 3
Melting Point: -33°
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 1098522
Merck Reference: 14,5231
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002726
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol Bod varu: 175…177 °C Bod tání: –33 °C Hustota: 0,937 Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002726 CAS číslo: 503-74-2 EINECS: 207-975-3 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,5231 |