Tisk…
Kyselina izovalerová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
156690100 156691000 156695000 156690025
ACRO156690100EA 839 CZK
ACRO156690100 ACRO156691000 ACRO156695000 ACRO156690025
Kyselina izovalerová 99%
Kyselina izovalerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Bod varu: 176 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,926 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002726
CAS číslo: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05251
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.921 to 0.93