3,3-Dimethylbutyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
107770100
107770500
107772500
ACRO107770100EA
809
CZK
ACRO107770100
ACRO107770500
ACRO107772500
3,3-Dimethylbutyric acid 98%
3,3-Dimethylbutyric acid
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Bod varu: 185…190 °C (760 mmHg) Bod tání: 8…6 °C Hustota: 0,91 g/cm³ Bod vzplanutí: 88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002715 CAS číslo: 1070-83-3 EINECS: 213-982-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 13,01537 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |