Tisk…
2-Propylvaleric acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
208330250 208331000
ACRO208330250EA 2240 CZK
ACRO208330250 ACRO208331000
2-Propylvaleric acid 99%
2-Propylvaleric acid
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: 111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002672
CAS číslo: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %