Tisk…
Kyselina izobutanová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W222208-10KG-K W222208-1KG-K W222208-25KG-K W222208-5KG-K
SIALW222208-10KG-KEA 8260 CZK
SIALW222208-10KG-K SIALW222208-1KG-K SIALW222208-25KG-K SIALW222208-5KG-K
Kyselina izobutanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina izobutanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002658
CAS číslo: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172