Tisk…

Kyselina izobutanová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

I1754-100ML I1754-1L I1754-500ML
SIALI1754-100MLEA 979 CZK
SIALI1754-100ML SIALI1754-1L SIALI1754-500ML
Kyselina izobutanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina izobutanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002658
CAS číslo: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR