Tisk…
Kyselina izobutanová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00472.0100 8.00472.1000
8.00472.0100EA 863 CZK
8.00472.0100 8.00472.1000
Kyselina izobutanová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina izobutanová
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002658
CAS číslo: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 (8),III
Merck Index: 13,05172
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 153 - 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 57.5 °C
Refractive Index 1.3925 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C