Kyselina izobutanová ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
L04038.AE
L04038.AP
L04038.0F
L04038.AEEA
797
CZK
L04038.AE
L04038.AP
L04038.0F
Kyselina izobutanová ≥99%
Kyselina izobutanová
Purity: 99%
CAS No.: 79-31-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2H
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.3928
Odour: Pungent
Melting Point: -47°
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 635770
Merck Reference: 14,5155
UN No.: 2529
MDL No.: MFCD00002658
Vzorec:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Bod varu: 153…154 °C Bod tání: –47 °C Hustota: 0,948 Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002658 CAS číslo: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3,III Merck Index: 14,5155 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...