Tisk…
Kyselina izobutanová 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
122520010 122520250 122525000
ACRO122520010EA 2200 CZK
ACRO122520010 ACRO122520250 ACRO122525000
Kyselina izobutanová 99+%
Kyselina izobutanová
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 155
Bod tání: –47 °C
Hustota: 0.95 g/cm³
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002658
CAS číslo: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05172
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %