(±)-2-Methylcaproic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-MethylhexanoicAcid, 2-Methylhexanoic acid, (±)-2-Methylhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W319104-100G-K
W319104-1KG-K
SIALW319104-100G-KEA
5100
CZK
SIALW319104-100G-K
SIALW319104-1KG-K
(±)-2-Methylcaproic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylcaproic acid
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 Bod varu: 209 Hustota: 0.929 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002674 CAS číslo: 4536-23-6 EINECS: 224-883-9 UN: 3265 ADR: 8 III |