Tisk…
Kyselina 2-etylkaprová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W515302-1KG W515302-9KG W515302-SAMPLE
SIALW515302-1KGEA 3230 CZK
SIALW515302-1KG SIALW515302-9KG SIALW515302-SAMPLE
Kyselina 2-etylkaprová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-etylkaprová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002675
CAS číslo: 149-57-5
EINECS: 205-743-6