Tisk…
Kyselina 2-etylkaprová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
538701-100ML 538701-1L 538701-20L
SIAL538701-100MLEA 991 CZK
SIAL538701-100ML SIAL538701-1L SIAL538701-20L
Kyselina 2-etylkaprová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-etylkaprová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002675
CAS číslo: 149-57-5
EINECS: 205-743-6