Kyselina 2-etylkaprová, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
02529-1ML-F
02529-5ML-F
02529-1ML-FEA
738
CZK
02529-1ML-F
02529-5ML-F
Kyselina 2-etylkaprová, Supelco®
Kyselina 2-etylkaprová
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ Bod varu: 228 °C (1013 hPa) Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002675 CAS číslo: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |