Kyselina 2-etylkaprová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00758.0100
8.00758.1000
8.00758.0100EA
835
CZK
8.00758.0100
8.00758.1000
Kyselina 2-etylkaprová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-etylkaprová
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ Bod varu: 228 °C (1013 hPa) Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002675 CAS číslo: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 1.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -59 °C |
Molar Mass | 144.21 g/mol |
Boiling Point | 226 - 229 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (20 °C) |
Flash Point | 114 °C |
Refractive Index | 1.4241 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 6.7 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (1.4 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 310 °C |